Du søkte etter: Håndbeskytter
VWR har ovnsvotter i silikon med godt grep og i flere størrelser.
VWR har ovnsvotter i silikon med godt grep og i flere størrelser.
6  treff i ditt søk
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (112-1981)
Produsent: Saint-Gobain
Beskrivelse: Denne varmebestandige håndbeskytteren laget av silikongummi beskytter hendene under håndtering av varmt laboratorieutstyr.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (KART3915)
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: These hand protectors made of silicone rubber provide protection against hot containers up to +260 °C and cold containers down to –57 °C. Internal rel...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: This protector is made of durable silicone rubber which remains flexible from –57 to +260 °C.
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: The cold and heat resistant HotGrip protectors are made of silicone rubber. They protect fingers and hands from burns and freezing when working with a...
Artikkenummer: (AZLOPGR406)
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: Hand protector made of silicone rubber.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: FUNAKOSHI & CO LTD
Beskrivelse: These gripping mittens made from flexible silicone elastomer can be used to handle hot or cold objects and to carry them short distances. The shape on...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom