Du søkte etter: Tellekammer
52  treff i ditt søk
SearchResultCount:"52"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (10228-0050)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Slides for use with VWR® automated cell counters.
UOM: 1 * 50 Items
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: This ruling is used for counting leukocytes, eosinophils and cells in cerebro-spinal fluid.
Produsent: NANOENTEK
Beskrivelse: Quartz grade optical plastic counting chambers applicable in blood analysis (hematology).
Artikkenummer: (NANOEVH-020)
Produsent: NANOENTEK
Beskrivelse: EVETM HT counting kit consists of items necessary for counting cells with EVETM HT all in one package.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: These cell counters are designed for blood tests and urine analysis.
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Artikkenummer: (HECH40444702)
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Double ruling chambers for blood tests and urine analysis
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HECH40450702)
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: These double ruling chambers are used for blood tests, urine analysis, and counting cells in cerebrospinal fluid (CSF).
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (630-1507)
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Counting chamber with cover glass and two counting areas.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: These counting chambers are suitable for blood tests and urine analysis.
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: These counting chambers are designed for blood tests and urine analysis.
Artikkenummer: (631-0928)
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Disse tellekamrene benyttes i hovedsak til telling av celler i ryggmargsvæske.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Totalt telleområde: 9,0 mm².
Artikkenummer: (HECH40452702)
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Double lining counting chamber according to Schilling-Kreuznetz.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HECH40447702)
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Thoma new counting chamber for blood tests and urine analysis.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: MARIENFELD
Beskrivelse: Counting chambers according to Sedgewick for particles and microorganisms in transparent liquids.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 52
no targeter for Bottom