Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Anti-RCBTB1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A277]

Leverandør: Bioworld Technology
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 245-290 of Human RCBTB1.

RCBTB1 (A277) pAb detects endogenous levels of RCBTB1 protein.

Type: Primary
Antigen: RCBTB1
Clonality: Polyclonal
Clone: A277
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse




 

BESTILL

Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
100 µg 100 µG BWRLBS1313
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog

SPESIFIKASJONER

Antigen symbol RCBTB1
Antigen name RCC1 And BTB Domain Containing Protein 1
Reaktivitet Human, Mouse
Klonalitet Polyclonal
antistofftype Primary
Klon A277
Vert Rabbit
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Legg inn detaljer

Velg varen hvor du søker etter sertifikat

Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall