Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Anti-Rit1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: W204]

Leverandør: Bioworld Technology
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 170-220 of Human Rit1.

ROC1 (W204) pAb detects endogenous levels of ROC1 protein.

Type: Primary
Antigen: Rit1
Clonality: Polyclonal
Clone: W204
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat




 

BESTILL

Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
100 µg 100 µG BWRLBS1317
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog

SPESIFIKASJONER

Antigen symbol RIT1
Antigen name Ras-like without CAAX 1
Reaktivitet Human, Rat, Mouse
Klonalitet Polyclonal
antistofftype Primary
Klon W204
Vert Rabbit
Western blot Yes
Legg inn detaljer

Velg varen hvor du søker etter sertifikat

Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall