  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Du søkte etter:
Gassdetektorer
11  results were found
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/19/21655219.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (PERCN9306089)
Produsent:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beskrivelse:   Designed for use with gas chromatography (GC) systems, it detects minute leaks of any gas with a thermal conductivity different from air.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (HYPE66002-001)
Produsent:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   This handheld instrument can detect minute leaks of laboratory gases.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (PERCN9306074)
Produsent:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beskrivelse:   The MiniTemp MT4 is capable of displaying thermal measurement readings using easy point and shot infrared technology in a pocket size configuration.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (TEST0632.0316)
Produsent:  Testo
Beskrivelse:   Audible, visual 360° flashing LED. Max. 200 ppm LED: Yellow - Max. 10000 ppm LED: Red, More than five hours, Alkali manganese IEC 6LR61, −20…+50
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (TEST0632.3162)
Produsent:  Testo
Beskrivelse:   Gas detection, Optical and audible alarm, 6 hours (rechargeable), NiMH, 20 - 80, -5...+50
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (TEST0632.3511)
Produsent:  Testo
Beskrivelse:   This gas analyser is designed to control emission measurements of different measuring and analysis applications, also suited for complex data compilat...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Testo
Beskrivelse:   Escaping CO gases pose a risk of poisoning, the 315-3 constantly checks the level of CO and CO₂ in ambient air.
Artikkenummer: (TEST0563.3165)
Produsent:  Testo
Beskrivelse:   Constantly checks the level of ammonia for common refrigerants: When leaks are detected, the display changes from green to red.
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 11
  1  2  Neste