XE-differansekontroller
Leverandør: Avantor
J.T.Baker®
3733.EA 0 NOK
3733. 3732. 3731.
XE-differansekontroller
Diagnostiske systemer Clinical Reagents and Kits
XE-differansekontroller er en full blodkontrollforberedelse på tre nivåer for bruk i hemocytometri for daglig overvåkning av nøyaktighet og presisjon for celleanalysatorer og manuelle analytiske prosedyrer.
  • Satt sammen av menneskelig RBC, pattedyr-WBC og blodplater
  • Celler senkes ned i en plasmaliknende væske
  • Merket med strekkode som brukes for automatisk QC-modus
Egnet for bruk på Sysmex XE 2100 XS 1000i- og XT 1800/2000-analysatorer.
Leveringsinformasjon: Utstyrt med verdiark for kontrollprøver.