Du søkte etter: Oksygenelektrode
33  treff i ditt søk
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Elektrod, oppløst oksygen, VWR®, 4 m kabel
Artikkenummer: (664-0042)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Elektrod, oppløst oksygen, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® OXY11-3, galvanisk, 3 m kabel, 8-pin
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (664-0182)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This IDP (Intelligent Digital Probe) dissolved oxygen/temperature sensor can be used with the pHenomenal® MD 8000 H and MD 8000 L multi-parameter mete...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: WTW
Beskrivelse: Galvanic dissolved oxygen sensors for universal (CellOx®) or field use (DurOx®).
Produsent: WTW
Beskrivelse: Optical dissolved oxygen probes for field and laboratory applications. For use with IDS meters.
Artikkenummer: (664-0510)
Produsent: WTW
Beskrivelse: Selvrørende oksygensonde for samtidig omrøring og måling.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Mettler - Toledo
Beskrivelse: The InLab® 605-ISM DO sensor incorporates the newest technology in polarographic dissolved oxygen determination.
Produsent: HAMILTON BONADUZ
Beskrivelse: These electrochemical oxygen sensors are ideal for applications with high demands for hygiene, e.g. in pharmaceutical industry, in biotechnology and i...
Produsent: Hach
Beskrivelse: IntelliCAL™ LDO101 is a digital, luminescent dissolved oxygen (LDO) electrode which is ideal for measuring dissolved oxygen in wastewater, drinking wa...
Produsent: Mettler - Toledo
Beskrivelse: The InLab® OptiOx optical dissolved oxygen sensor is based on the reliable RDO® (Rugged Dissolved Oxygen) technology. RDO® is fast, precise and produc...
Artikkenummer: (SCOI285206410)
Produsent: SI Analytics
Beskrivelse: Elektrod, oppløst oksygen, Ox 1113T, −5...+45 °C, Diam×L: 12×120 mm, 1 m fixed cable with 8-pole plug
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HACHLZW5130970002)
Produsent: Hach
Beskrivelse: Polarographic dissolved oxygen (DO) probe with built-in temperature sensor. For use with portable meters.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Mettler - Toledo
Beskrivelse: Elektrod, oppløst oksygen, LE621 (IP 67), galvanic, with NTC30 KΩ, 0 - 200%, 0 - 20 mg/l, 0...+50 °C, Diam×L: 12×120 mm, BNC/Cinch, 1 m cable
Artikkenummer: (664-0205)
Produsent: Hach
Beskrivelse: The LBOD101 is a digital, luminescent dissolved oxygen (LDO) sensor with a replaceable, integrated stirring system. The electrode measures the dissolv...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Endress+Hauser
Beskrivelse: Memosens 2.0 hygienic sensor for the life sciences and food industries.
New Product
Produsent: YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Beskrivelse: Elektrod, oppløst oksygen, 4 m kabel (med kabelhåndteringspakke)
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom