VWR® FASTLoad, Slangepumpe
Leverandør: VWR
VWR®
181-0188EA 16650 NOK
181-0188 181-0189 181-0184 181-0185 181-0191 181-0182 181-0190
VWR® FASTLoad, Slangepumpe
Pumper Slangepumper
VWR®
FASTLoad-slangepumpeserien tilbyr svært nøyaktige og repeterbare strømningshastigheter fra 0,8 ml/min til 1312 ml/min.
Tilbyr 3 modeller: manuell kontroll, autokontroll, Programmerbar kontroll (alle IP 40).
Manuell kontroll pumpe (IP40):
Enkel manuell kontroll
Hastighet fra 15 til 150 o/min
Utskiftbar børstemotor
Auto kontroll pumpe (IP40):
Manuell og analog kontroll
Hastighet fra 10 til 250 o/min
Fjernstyrt hastighet, stopp/start/revers
Programmerbar kontroll (IP40):
Manuell, analog og digital kontroll
Hastighet fra 10 til 250 o/min
Slangestørrelse: 6 slangestørrelser
Fjernstyrt hastighet, fjernstyrt stopp/start/revers
Enkel eller gjentatt dosering
Tube ID and flow rate for manual pump:
Tube ID (mm): 0,8 mm − Flow rate (ml/min): 0,8 ~ 12
Tube ID (mm): 1,6 mm − Flow rate (ml/min): 4,2 ~ 42
Tube ID (mm): 3,2 mm − Flow rate (ml/min): 16 ~ 160
Tube ID (mm): 4,8 mm − Flow rate (ml/min): 35 ~ 350
Tube ID (mm): 6,3 mm − Flow rate (ml/min): 56 ~ 560
Tube ID (mm): 8,0 mm − Flow rate (ml/min): 78 ~ 780
Tube ID and flow rate for auto-control and programmable pumps:
Tube ID (mm): 0,8 mm − Flow rate (ml/min): 0,8 ~ 19
Tube ID (mm): 1,6 mm − Flow rate (ml/min): 2,8 ~ 70
Tube ID (mm): 3,2 mm − Flow rate (ml/min): 11 ~ 270
Tube ID (mm): 4,8 mm − Flow rate (ml/min): 24 ~ 587
Tube ID (mm): 6,3 mm − Flow rate (ml/min): 38 ~ 937
Tube ID (mm): 8,0 mm − Flow rate (ml/min): 53 ~ 1312
Leveringsinformasjon: Supplied with a RS232 computer signal interface.