Du søkte etter: Materialer for håndtering av søl
VWR har spillkit til å suge opp og hindre spredning av søl. Det fins kluter, pulver og matter som alle absorberer væske.
VWR har spillkit til å suge opp og hindre spredning av søl. Det fins kluter, pulver og matter som alle absorberer væske.
205  treff i ditt søk
SearchResultCount:"205"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Chemizorb H+ is a granulate mixture that consists of a mineral co-polymer absorbent, an alkaline neutraliser, and a pH indicator.
Produsent: Merck
Beskrivelse: Chemizorb® for kvikksølv er et fullstendig sett med reagenser og tilbehør for sikker og fullstendig fjerning av kvikksølvdråper og spor av rent kvikks...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: For absorpsjon av syrer, baser og løsninger. Grunnet dens store spesifikke overflate absorberer pulveret svært store mengder væske. Væsker med lav vis...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Spill Control, Chemizorb® Granules, Absorpsjonsmiddel for væskesøl, Chemizorb® granulat
HMS Tilbud
Artikkenummer: (1.01591.1000)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Chemizorb Hydrofluoric Acid (HF) is a powder mixture consisting of a synthetic copolymer as the absorbent, a calcium salt as a neutraliser and precipi...
UOM: 1 * 1 kg
HMS
Artikkenummer: (1.01596.1000)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Chemizorb Alkalis is a powder mixture that consists of a mineral co-polymer as the absorbent, an acidic salt as the neutraliser, and a pH indicator.
UOM: 1 * 1 kg
HMS
Artikkenummer: (99910.414)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Algosol er et unikt naturprodukt som fremstilles av tang, og som egner seg til nøytralisering av syrer som saltsyre, svovelsyre, salpetersyre og fluss...
UOM: 1 * 10 kg
HMS Sertifikater
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Disse refillene kan bli brukt med fem typer av SPILL-X settene. De er tilgjengelige i forskjellige formater.
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These economy spill kits combine absorbents and instructions in a space-saving container. They are ideal for workers on the go like truck drivers, fie...
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® absorbents and spill containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other accide...
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® absorbents and spill containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other accide...
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® absorbents and spill-containment products help keep your employees and work environment safe from unexpected spills, leaks, drips or other accide...
Tilbud
Artikkenummer: (332377C)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Det grovkornete granulatet er veldig enkelt å bruke ved absorbsjon av alle typer væsker, og absorberer ca. 80% av sin egen vekt.
UOM: 1 * 2,5 kg
HMS Sertifikater
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Utviklet for å behandle små sølmengder på en rimelig måte, for eksempel søl som kan oppstå i et laboratoriemiljø. Gir enkel tilgang til det aktuelle k...
HMS
Artikkenummer: (129-0199)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: I dette spillkitet har du alt du trenger hvis ulykken først er ute. Settet inneholder.
UOM: 1 * 1 Each
Artikkenummer: (121-0194)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This portable, economy spill kit comes in a high visibility, water-resistant, yellow PVC bag with handles. Designed for small spills of chemicals and ...
UOM: 1 * 1 Each
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 205
no targeter for Bottom