  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Folie, innpakning
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  KING DISPOSABLES
Beskrivelse:   Food wrap cling film of eight micron thickness.
Produsent:  SIMS PORTEX
Beskrivelse:   Nylon film is ideal for sterilising and storing surgical instruments, dressings and linen. The permeability to ethylene oxide gas has been demonstrate...
Artikkenummer: (EDSC883244)
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Forseglingsfilmer, Adhesive, 80 μm thickness, 300 mm×10 m, Plast
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 3  av 3