Du søkte etter: Manifold
35  treff i ditt søk
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Solid phase extraction vacuum manifolds allow to simultaneously process up to 12 or up to 24 SPE tubes. Precise flow control is provided through each ...
Artikkenummer: (8095-06)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: BAKERBOND Speedisk® utvidet ekstraksjonsstasjon kan brukes i beholdermodus, invertert modus eller modus for ekstern prøvemating. Den har en vakuummani...
UOM: 1 * 1 Items
Sertifikater
Artikkenummer: (535-0391)
Produsent: LABCONCO
Beskrivelse: 8-port manifold, B×D×H: 218×218×399 mm
UOM: 1 * 1 Items
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Stainless steel/PFA manifold for use with Optimizer® ST DEV and DI photochemical filters.
Produsent: Sartorius
Beskrivelse: Microsart® Manifolds accurately detect and quantify microorganisms in liquid samples. Simply select the proper Manifold for your individual microbiolo...
Produsent: Sartorius
Beskrivelse: Med Combisart®-systemet kan du velge den optimale utrustning og akkurat det tilbehøret du trenger til kvalitetssikringsarbeidet. Det er modulært oppby...
Tilbud
Artikkenummer: (GILI37012000)
Produsent: GILSON LCMS
Beskrivelse: The ASPEC® Positive pressure manifold uses positive pressure to improve reproducibility and recovery for solid phase extraction (SPE) applications.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: The multi-well plate vacuum manifold is an anodised aluminium manifold that has been designed and optimised for the vacuum filtration of AcroPrep™, Ac...
New Product
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Block made of PTFE with one inlet and four outlets with female thread UNF ¼" 28 G.
Artikkenummer: (SCTV106660)
Produsent: S.C.A.T.
Beskrivelse: This purging manifold alows you to install up to four SafetyCaps on your purging bottle.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (516-1038)
Produsent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: This microbiology manifold, with modular design, allows you to optimise testing without sacrificing cleanliness.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (ENTEDZUM044C1)
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Stainless steel manifold for use with Impact® Plus disposable filters.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Mikrotestmanifold, rustfritt stål, 12 plasser, rett, 96-brønners, 9 mm senter-til-senter
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Vakuummanifolder for HyperSep™ SPE-kolonner gjør det enkelt å behandle prøver.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: HyperSep™, Positive pressure manifold, with 16 mm collection rack
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Super Clean™, Cartridge filter base plate, single base. For carrier gas only, for triple filter
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom