Norway
Order Entry
Chemical resistant gloves, PowerCoat® 948-31 Nitraf
undefined
Chemical resistant gloves, PowerCoat® 948-31 Nitraf
  • Catalog No:
  • 112-1012
  • 112-0943
  • 112-1000
  • Model:
  • 948-31
  • 948-31
  • 948-31
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Finish:
  • Rough
  • Rough
  • Rough
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (3101X), EN ISO 374:2016 Type A (JKLMOPT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS)
  • EN 388:2016 (3101X), EN ISO 374:2016 Type A (JKLMOPT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS)
  • EN 388:2016 (3101X), EN ISO 374:2016 Type A (JKLMOPT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS)
  •  
    Glove size
    Colour
    Length
    Thickness
    Pk
  • 112-0943
    2094831/8
    8
    Turquoise
    340 mm
    0,4 mm
    10 PAIR
    1 * 10 PAR
    1 * 10 PAR
    Specifications
    Model
    948-31
    Ambidextrous / hand-specific
    Hand-specific
    Environmentally Preferable
    Disposable / reusable
    Reusable
    Finish
    Rough
    Cuff style
    Gauntlet
    EN norm
    EN 388:2016 (3101X), EN ISO 374:2016 Type A (JKLMOPT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS)
  • 112-1000
    2094831/9
    9
    Turquoise
    340 mm
    0,4 mm
    10 PAIR
    1 * 10 PAR
    1 * 10 PAR
    Specifications
    Model
    948-31
    Ambidextrous / hand-specific
    Hand-specific
    Environmentally Preferable
    Disposable / reusable
    Reusable
    Finish
    Rough
    Cuff style
    Gauntlet
    EN norm
    EN 388:2016 (3101X), EN ISO 374:2016 Type A (JKLMOPT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS)
  • 112-1012
    2094831/10
    10
    Turquoise
    340 mm
    0,4 mm
    10 PAIR
    1 * 10 PAR
    1 * 10 PAR
    Specifications
    Model
    948-31
    Ambidextrous / hand-specific
    Hand-specific
    Environmentally Preferable
    Disposable / reusable
    Reusable
    Finish
    Rough
    Cuff style
    Gauntlet
    EN norm
    EN 388:2016 (3101X), EN ISO 374:2016 Type A (JKLMOPT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS)