  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Bordlupe med lys
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/15/20236915.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (630-1086)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   This tabletop magnifier is designed for all routine laboratory applications, work requiring high precision, or even reading. High performance visibili...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These illuminated desk top magnifiers - gooseneck or articulated arm type - include highly polished glass.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These handheld units are suitable for use in the field and in various types of laboratories.
Produsent:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse:   This magnifier offers bright and glare-free illumination provided by two SMD LEDs. An integrated preselectable orange filter can be used for a warm co...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (630-1221)
Produsent:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse:   Linse til forstørrelsesglass, 2,5×, Diam: 132 mm
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 5  av 5