  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (2)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Andre luper
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/14/18989614.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (620-0777)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Et enkelt og solid hjelpemiddel for ethvert laboratorium og prosjekt der små differanser måles og nøyaktighet er viktig. Termometre med desimalskala e...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse:   Magnifying spectacles designed to provide wearers with hands-free use. They can fit most eyeglass frames.
Produsent:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse:   Magnifiers with discret metal frame and black matt finish for use with monocular lens components.
Produsent:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse:   PXM® lightweight lenses with antistatic and scratch resistant coating.
Artikkenummer: (ESCH1174)
Produsent:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse:   This pocket microscope is designed for inspecting surfaces (metals, textiles, minerals and varnishes) and detailed examination of raised or depressed ...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  ESCHENBACH OPTIK GMBH
Beskrivelse:   Takket være MaxDetail-brillene har du begge hender ledig til utføring av krevende og detaljert arbeid. Med de justerbare armene som kan trykkes på, er...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  ZEISS
Beskrivelse:   Other magnifier, 0,3×
Produsent:  SCHOTT AG Lighting and imaging
Beskrivelse:   Other magnifier, Diam: ≤5 mm
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 10
  1  2  Neste 