LiChrospher® ADS
Leverandør: Merck
LiChrospher® LiChroCART®
1.51193.0001EA 1525 NOK
1.51193.0001 1.50386.0001 1.51192.0001 1.50385.0001
LiChrospher® ADS
Kromatografikolonner
For direkte in-line-prøvepreparering av ubehandlede biovæsker. Gir direkte ekstraksjon og anrikning av hydrofobe lavmolekylsanalytter fra ubehandlede prøver som hemolysert blod, plasma, serum, melk, spyttvæske, fermenteringsbuljong, supernatanter av dyrkningskulturer og vev samt homogenater av næringsmidler.
LiChrospher® ADS gir helautomatisert preparering av prøven før analyttene separeres i kolonnen. Da kan den ubehandlede biovæsken injiseres direkte uten at det påvirker kolonnen eller resultatene negativt.