Du søkte etter: Skalpellblad
23  treff i ditt søk
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Scalpel blades, Karbon stål, Sterilt, No. E11, Individual foil packs, carbon steel, for podiatry
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Rustfritt stål.
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: These stainless steel blades are thicker than a standard blade thus offering additional rigidity and strength when used in conjunction with the unique...
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Karbonstål.
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Stainless steel.
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: A versatile and comprehensive range for morticians and pathologists for use in autopsy, histopathology and general post-mortem procedures.
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Stainless steel. The 158 mm skin graft blades are used in the surgical removal of a patch of healthy skin from one area of the patient's body, usually...
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Surgical quality blades for use with handles No. 5A and No. 6A.
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: These Sabre blades made from carbon steel feature a 'closed' cutting edge for 'paring' or 'scraping' which makes them ideal for use within Podiatry an...
Artikkenummer: (SWAN2102)
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: The sterile stainless steel Myringotomy blade is used in conjunction with the SF1 or SF13 Fine surgical handle in the treatment of 'Otitis media' or '...
UOM: 1 * 10 Items
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: These Dermatome blades are fitted into a handheld instrument which resembles an electric razor. The blade oscillates and the movement back and forth w...
Artikkenummer: (SWAN9942)
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: This custom designed surgical stainless steel Silver's blade has a 11/2 inch (4 cm) postage stamp size cutting edge to be used with the Silvers miniat...
UOM: 1 * 10 Items
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Blades made from carbon steel for use with craft tools.
Artikkenummer: (SWAN2001)
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: This sterile stainless cervical biposy blade is used in conjunction with the long stainless steel Major handle to take a 'cone' biopsy from the tissue...
UOM: 1 * 10 Items
Artikkenummer: (233-0053)
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: Stainless steel. Originally developed for use with skin grafts, these blades are also suitable for a wide range of other applications.
UOM: 1 * 20 Items
Artikkenummer: (SWAN0326)
Produsent: SWANN-MORTON
Beskrivelse: The stainless steel No.3 fitment or 'baby' stitch cutter is used in conjunction with the No.3 surgical handle.
UOM: 1 * 100 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom