Emergency intervention kit
Leverandør: VWR, part of Avantor
129-0199EA 9800 NOK
129-0199
Emergency intervention kit
Materialer for håndtering av søl
I dette spillkitet har du alt du trenger hvis ulykken først er ute. Settet inneholder:
  • 3x Merck Chemizorb® for organiske og vandige løsninger (1.02051.0500)
  • Merck Chemizorb® OH- for fortynnede og konsentrerte baser (med nøytraliseringsmiddel og pH-indikator) (1.01596.1000)
  • Merck Chemizorb® H+ for fortynnede og konsentrerte syrer (med nøytraliseringsmiddel og pH-indikator) (1.02491.2500)
  • Barrier® hansker størrelse 9 (112-1010)
  • Barrier® hansker størrelse 7 (112-0946)
  • 2x halvmaske 4279 fra 3M (111-0044)
  • 2x briller
  • Avfallspose (129-0021)
  • Feiebrett og kost
Enkeltkomponentene i spillkitet kan bestilles separat slik at settet kan bli komplett igjen etter bruk.