Du søkte etter: Staver
8  treff i ditt søk
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Schott AG
Beskrivelse: Made of AR®-Glas.
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
HMS
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: AR®-Soda-lime glass.
Artikkenummer: (KAVA271070000)
Produsent: Kavalier
Beskrivelse: Borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 15,6 kg
Artikkenummer: (BRND90470)
Produsent: Brand
Beskrivelse: Rod for sample dippers, Forlengelsesstang for prøvetakingsøser, 600 mm lang
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (KART2652)
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: High impact PS, white.
UOM: 1 * 500 Items
Produsent: FISCHER LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: DURAN®, borosiicate glass.
Produsent: HILGENBERG GMBH
Beskrivelse: Glass rods are made of borosilicate glass 3.3.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom