  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Alloys and Metal Ore Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse:   This reference standards are intended to use in checking the accuracy of assay methods. These are supplied in fine powder form.
UOM:  1 * 45 g
Artikkenummer: (PROONIST-1764A)
Produsent:  LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse:   This reference material is intended for use in the evaluation of chemical and instrumental analysis and in calibration of those methods.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Beskrivelse:   [EN]CALIBRATION STANDARD KIT 1 * 1 Items
Produsent:  LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse:   LA STEEL (A242) (MOD.) 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (PROONCSHC15601)
Produsent:  LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse:   FERROTITANIUM 1 * 50 g
UOM:  1 * 50 g
Produsent:  LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse:   CAST IRON (NI-CR-MO) 1 * 150 g
UOM:  1 * 150 g
Produsent:  LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse:   This standard reference material is in the powder form intended for use in checking chemical methods of analysis and in calibration with instrumental ...
UOM:  1 * 100 g
Artikkenummer: (PROONCSDC29114)
Produsent:  LGC Standards PROMOCHEM
Beskrivelse:   PADRAO MINERIO CHUMBO-ZINCO 1 * 50 g
UOM:  1 * 50 g
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 9
  1  2  Neste 