Anti-INPP5J Rabbit Polyclonal Antibody
Leverandør: ProSci Inc.
PIB5PA antibody can be used in ELISA starting at 1:500 - 1:5000, and immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: INPP5J
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Horse, Human, Pig
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
50 µg 50 µG PRSI48-204
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol INPP5J
Antigen name Inositol Polyphosphate-5-phosphatase J
Reaktivitet Horse, Gorilla, Human, Pig
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Polyclonal
Vert Rabbit
Immunokjemi Yes
antigen synonymer INPP5, PIB5PA, PIPP
Immunogen PIB5PA antibody was raised against a peptide located near the internal domain of PIB5PA (Human).
Form Liquid
Uttestet applikasjon Immunoaffinity Chromatography
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Velg produkt:
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall