Anti-GPR62 Rabbit Polyclonal Antibody
Leverandør: ProSci Inc.
GPR62 is an Orphan-A GPCR with an unknown ligand.
GPR62 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR62
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Logg inn for å se avtalepris og tilgjengelighet
  Husk meg på denne enheten
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
50 µg 50 µG PRSI48-224
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol GPR62
Antigen name G Protein-coupled Receptor 62
Reaktivitet Human
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Polyclonal
Vert Rabbit
ELISA Yes
Immunokjemi Yes
antigen synonymer KPG_005, GPCR8
Immunogen GPR62 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal domain of GPR62 (Human).
Form Liquid
Uttestet applikasjon Immunoaffinity Chromatography
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Velg produkt:
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall