  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (9)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Proteinrensemedia
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"188"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Ion Exchanger I is a strong acid cation exchangers widely used in separation of noble earths and amino acids, water treatment, analysis and food indus...
HMS
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Sephadex™ G-50 Medium is well established gel filtration medium for desalting and buffer exchange of biomolecules >30 000 molecular weight. The la...
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Streptavidin Sepharose™ High Performance is an affinity chromatography medium designed for fast and reliable, high resolution purification of biotinyl...
UOM:  1 * 5 ml
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Glutathione Sepharose™ 4B is designed for high capacity single-step purification of Glutathione S-Transferase (GST) tagged fusion proteins.
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow, 90 µm, 5 ml
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Sephadex™ G-25 is well established gel filtration medium for desalting and buffer exchange in industrial applications.
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   NHS-activated Sepharose™ 4 Fast Flow is composed of cross-linked 4% agarose beads, NHS activated for coupling amino-containing proteins and peptides i...
UOM:  1 * 25 ml
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   CNBr-activated Sepharose™ 4 Fast Flow is based on the Sepharose™ Fast Flow platform. The resin is composed of cross-linked 4% agarose beads that has b...
UOM:  1 * 10 g
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 188
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste 