n-Heptan, dehydrert (maks. 0,003% H₂O)
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
0,2 µm Filtrert. Packaged under inert gas.
85818.230EA 1050 NOK
85818.230
n-Heptan, dehydrert (maks. 0,003% H₂O)
n-Heptane
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Kokepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –90,6 °C
Tetthet: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –4 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009544
CAS-nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
FN: 1206
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,04679
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.0-100 %
Acidity 0-0.001 meq/g
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.003 % w/w