Flerkanalspipetter, mekaniske, variabelt volum, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Leverandør: Eppendorf
Research® plus
613-6979EA 9440 NOK
613-6979 613-6978 613-6977 613-5906 613-5905 613-5904 613-5903 613-5908 613-5907 613-6976 613-6975 613-6974
Flerkanalspipetter, mekaniske, variabelt volum, Eppendorf Research® plus (General Lab Product)
Pipetter Pipetter manuelle og elektroniske
Allsidig, ergonomisk pipette med nyskapende utforming som dekker høye behov for presisjon og nøyaktighet.
  • Svært lav vekt
  • Ny utforming med pipettering med stempelslag – stempel laget av en organisk polymer, Fortron®, med utmerket kjemisk, termisk og mekanisk resistens
  • Liten kraft kreves for aspirering, dispensering, utblåsning og spissutløsing
  • Fjærbelastet uttrekkbart munnstykke som sikrer tett forsegling, forlenget levetid for munnstykket og presis justering av spissen
  • Individuell fjerning av kanal, for raskt og enkelt vedlikehold
  • Fullstendig autoklaverbart
Designed and constructed for general laboratory and research applications in Life Science. Typical applications include: Food & beverages, forensic, cosmetics, agriculture, animal studies, chemical analytics, research applications at medical and academic facilities.
Sertifiseringer: Without CE marking.