Natriumhydroksid 0.5 mol/l (0.5 N) vandig løsning for biofarmasøytisk produksjon
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
85520.320EA 1375 NOK
85520.320 85520.460
Natriumhydroksid 0.5 mol/l (0.5 N) vandig løsning for biofarmasøytisk produksjon
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
FN: 1824
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 0.495 --> 0.505 mol/l
Appearance Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 2.0 EU/ml
Filtered through 0.2 μm Confirmed