  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (9)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Glove Dispensers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Epoksybelagt ståltrådstativer som har plass til hanskeesker fra de fleste kjente leverandører.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Holders made from tough, clear acrylic. You can clearly see the size and material of the gloves within.
Artikkenummer: (211-0371)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These wall-mountable glove box holders are made from polystyrene with Microban® additive.
UOM:  1 * 3 Items
Artikkenummer: (611-3119)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Glove boxes holder in durable resin to resist to harsh cleaning solutions.
UOM:  1 * 3 Items
Produsent:  Palbam
Beskrivelse:   These wall-mounted dispensers are designed for sterile packaged gloves.
Produsent:  ANSELL HEALTH CARE
Beskrivelse:   Stainless steel wall-mountable dispenser for VersaTouch™ gloves, POS 002.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   Epoxy-coated with welded steel wire racks for disposable gloves, wipes or tissues.
Artikkenummer: (AKAAAK-787)
Produsent:  AK
Beskrivelse:   This glove dispenser is made from 4,8 mm strong clear PETG.
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 16
  1  2  Neste