Du søkte etter: Fyllepenner
7  treff i ditt søk
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (HECH41182010)
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Diamantpenn, Applikasjon: Glass
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: OUTILS RUBIS SA
Beskrivelse: Diamond pen, straight tip, Applikasjon: Glass
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Diamond tip in metal holder.
Artikkenummer: (MARI6120300)
Produsent: MARIENFELD
Beskrivelse: For permanent labelling of microscope slides and other glass products. Indelibly engraved markings comply particularly with the guidelines of GLP.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Heavy-duty soft tip disposable pen cornes in several colours and write on glass, metal, ceramics, plastics, paper etc. The oil-based marking paint res...
Artikkenummer: (817-1135)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: It can be used to correct or write on wet labels that were kept in a water bath, in liquid nitrogen or in a freezer at 0 °C. Can be also used on dry p...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HAMMHSB780-01)
Produsent: HAMMACHER KARL
Beskrivelse: Diamond for writing on glass.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom