Du søkte etter: Elektrodestativ
15  treff i ditt søk
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (662-1169)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Electrode arm moves smoothly in almost any direction, holding up to four electrodes plus one temperature sensor safely and securely in selected positi...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (241-0114)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Stativ med holdere for 2 elektroder og stang.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (662-0412)
Produsent: WTW
Beskrivelse: Benkestativ med fleksibel elektrodeholder, egnet for pH-kombinasjonselektroder og temperatursensorer.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BELAH185090000)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: This handy rack made from PP holds eight test tubes for storing and conditioning pH and ion electrodes.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (662-1155)
Produsent: SI Analytics
Beskrivelse: Plastic receptacle with squeezing ring sealing and bayonet fastener for electrodes with 12 mm diameter.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HACH9260300)
Produsent: Hach
Beskrivelse: Electrode storage bottle is used to store pH electrodes.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (662-1137)
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: This electrode stand with 360° motion and cable management system holds up to five electrodes with 12 mm diameter. With weighted base, swing arm and e...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (ORIOSTARA-AR)
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: This portable meter armor adds protection around the meter screen and includes a hand or belt strap that can be converted to built-in stand, pH electr...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (EUTEECPHELSTDC)
Produsent: EUTECH
Beskrivelse: This electrode stand with swivel arm allows convenient hands-free operation. Holds up to four standard size electrodes and one ATC probe.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (ORIOSTARA-BEA)
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: This meter-attached electrode stand can be used to easily place sensors in samples.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (ORIOSTARA-CS)
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: This hard-sided field case can be used to protect, transport and store measuring equipment in the field.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (ORIOSTARA-HB)
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: This weighted base can be used with the meter-attached electrode stand for independent stand use and compatibility with any meter system.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (ORIO081045)
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: These protective guards provide additional protection and weight for conductivity cells and DO probes.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (ORIOSTARA-ELHD)
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: Use the Thermo Scientific™ Orion™ Star A series electrode holder with a meter-attached or swing arm electrode stand to organize your sensors for easie...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Thermo Orion
Beskrivelse: These electrode holders can be used with the Star A series portable meter armor and storage sleeve to protect, transport and store sensors in the fiel...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom