2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO455750050EA 6450 NOK
ACRO455750050 ACRO455750010
2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
2-(Methylsulphonyl)phenol
Formel: C₇H₈O₃S
Smeltepunkt: 88…90 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00127516
CAS-nummer: 27489-33-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
HPLC ≥97.5 %