2,4-Dichloroquinazoline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
ACRO460730250EA 2525 NOK
ACRO460730250 ACRO460730050
2,4-Dichloroquinazoline 98%
2,4-Dichloroquinazoline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,04 g/mol
Smeltepunkt: 115…121 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00091950
CAS-nummer: 607-68-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 123 °C
GC ≥97.5 %