  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Mikrotomer
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/49/18989549.jpg
VWR har mikrotomer med stål-, glass- eller diamantblad. Velg mellom håndholdte eller fastmonterete mikrotomer. Kan innstilles til å skjære presise tykkelser.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  LEICA HISTOLOGY
Beskrivelse:   With these blades it is easy to section a wide range of tissues. Edge encourages immediate ribboning. Premium edge geometry with 35° angle, so no adju...
Produsent:  LEICA MICROSYSTEMS
Beskrivelse:   Cryostat with spec. temp. control, CM1950, Tykkelse kutt: 1 - 100 μm in 0,5 µm increments, Skjærelengde: 59 mm, Maks. prøvestr: 50×80 mm, 835×850×1215 mm, 193 kg
Artikkenummer: (720-1884)
Produsent:  LEICA MICROSYSTEMS
Beskrivelse:   Up-to-date technology with an ergonomic design for quick and safe sectioning with convenient foot rest. The chamber temperature goes down to −35 °C. A...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (PERS72-0114-0000)
Produsent:  PERSONNA MEDICAL
Beskrivelse:   Personna Plus® microtome blades with MicroCoat® coating.
UOM:  1 * 50 Items
Produsent:  LEICA MICROSYSTEMS
Beskrivelse:   The RM2125 RTS has the essential features for safer sectioning and optimised workflows. A quick-exchange specimen clamp and an 8° orientation system f...
Artikkenummer: (720-1881)
Produsent:  LEICA MICROSYSTEMS
Beskrivelse:   The manual microtome with high-precision motorised specimen feed. Operator fatigue is reduced through the use of the patented spring system, which eli...
UOM:  1 * 1 Items
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikkenummer: (720-1773)
Produsent:  LEICA MICROSYSTEMS
Beskrivelse:   The manual rotary microtome for outstanding durability, precision, and comfort.
UOM:  1 * 1 Items
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikkenummer: (720-1882)
Produsent:  LEICA MICROSYSTEMS
Beskrivelse:   The RM 2255 perfectly harmonises practical features with an ergonomic design and user safety. Its two-in-one design concept allows motorised as well a...
UOM:  1 * 1 Items
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 8