Du søkte etter: Bomull og glassull
17  treff i ditt søk
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Wool plugs are often used in GC inlet liners to improve sample vaporization, and/or to keep non-volatile material from entering the column. They can a...
Artikkenummer: (1.04086.1000)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Glass wool, in cardboard box, Fiberglass, Hvit, 1000 g
UOM: 1 * 1 kg
HMS
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Glass wool is often used as filter material in analytical processes and as supporting substance for drying agents in drying towers (e.g. to prevent “c...
Artikkenummer: (734-2671)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Thorough machine processing provides consistent uniformity of shape and size for maximum efficacy in vial plugging. These high quality balls are very ...
UOM: 1 * 2.000 Items
Artikkenummer: (24950.152)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Our silica wool is made from pure fused quartz fiber: amorphous, continuous, tangled, white, odorless, with no volatile component and no shot. Length,...
UOM: 1 * 50 g
HMS Sertifikater
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Ekstra fin.
Produsent: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Beskrivelse: Quartz wool, Fiberglass, Hvit, 500 g
HMS
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: This glass wool can be used as a filter aid.
HMS
Produsent: PanReac AppliChem
Beskrivelse: Glass wool, washed, technical grade, Fiberglass, 250 g
Artikkenummer: (HYPE60180-785)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Deactivated glass wool, 10 g, Fiberglass, Hvit, 10 g
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: MACHEREY-NAGEL
Beskrivelse: Filter aids transform difficult precipitates and colloidal particles into a form which can be easily filtered. When slimy and strongly lyophilic, swel...
HMS
Produsent: MACHEREY-NAGEL
Beskrivelse: This glass wool can be used for GC liners, packed GC columns etc.
Artikkenummer: (391-2264)
Produsent: JACOB COWEN & SONS LTD
Beskrivelse: These non-absorbent bleached cotton wool rolls are made of 100% cotton.
UOM: 1 * 500 g
Artikkenummer: (QUTW1186)
Produsent: QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
Beskrivelse: Loosely, fibre size 2 to12 μm.
UOM: 1 * 500 g
Artikkenummer: (118-0300)
Produsent: Synergy Health
Beskrivelse: These absorbent cotton wool rolls are made of 100% cotton and are designed to help with cleaning and disinfecting parts of the body.
UOM: 1 * 1 Rull
Artikkenummer: (BELC7750-22222)
Produsent: BELLCO GLASS INC.
Beskrivelse: Cotton roving made of 12 grain premium long fiber cotton.
UOM: 1 * 1 kg
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom