Du søkte etter: Kraner
20  treff i ditt søk
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (332862K)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: PE, white, ³/₄" screw thread.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (29048.098)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: PE, vented, for use with plastic jerricans with external thread (DIN 42).
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (331582B)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: PP, white, ³/₄" screw thread.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: KOETTERMANN
Beskrivelse: Swivel water taps are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) or ceramic.
Produsent: KOETTERMANN
Beskrivelse: These bench mounted gas taps are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) which is an extremely durable synthetic rubber roofing membrane.
Produsent: S.C.A.T.
Beskrivelse: For integration in fume cupboards or on worktops for easy disposal of liquid solvent waste in large quantities.
New Product
Artikkenummer: (BOHLR1250-40)
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Made of static dissipative PE-EX, with sloped bottom for complete emptying.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (MSGA2796)
Produsent: asecos
Beskrivelse: This fine dosing tap is made of zinc injection moulding.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BOHLR1250-20)
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Made of static dissipative PE-EX, with sloped bottom for complete emptying.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: asecos
Beskrivelse: These drum taps are made of stainless steel.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: These drain taps are made of borosilicate glass and are used for aspirator bottles.
Produsent: BROEN-LAB
Beskrivelse: UniFlex™ BASIC fittings for special water are designed to secure maximum purity of the water in laboratory. The operation and configuration of the fit...
Artikkenummer: (BROE25350101035)
Produsent: BROEN-LAB
Beskrivelse: BROEN®, One short handle two hole mixer with swivel spout, 200 mm
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Beskrivelse: These faucets can be simply placed on your drum for leakproof dispensing of flammable liquids. The brass construction with a polytetrafluoroethylene (...
Produsent: TEKNOMEK
Beskrivelse: Stainless steel sink with double cupboard and drawer is manufactured from high quality, 304 grade stainless steel and is supplied with an inset sink a...
Produsent: TEKNOMEK
Beskrivelse: Our range of sensor operated wash troughs are manufactured from 304 grade stainless steel with a fully welded design for maximum hygiene. Choose from ...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom