Du søkte etter: Succinsyre
16  treff i ditt søk
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Succinsyre for syntese, Sigma-Aldrich®
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Succinsyre, EMSURE® for analysis, Supelco®
HMS
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Succinsyre ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Succinsyre 99%
HMS
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Succinsyre ≥99%
Produsent: Apollo Scientific
Beskrivelse: Succinsyre ACS
Produsent: TCI EUROPE
Beskrivelse: Succinsyre
Produsent: Apollo Scientific
Beskrivelse: Succinsyre
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Succinsyre ACS
HMS
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Succinsyre ≥99.0% ACS
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: Succinic acid is a dicarboxylic acid that occurs in nature in such organisms as fungi and lichens. In eukaryotes, succiniate, the anion of succinic ac...
Artikkenummer: (SPCMS1686-500GM)
Produsent: Spectrum Chemical
Beskrivelse: Succinic acid ≥99% FCC
UOM: 1 * 500 g
Produsent: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Beskrivelse: Succinsyre 99.0-100.5% (by acidimetry), crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL NF, JPE, ACS, SAFC®
HMS
Artikkenummer: (EHERC16985000)
Produsent: EHRENSTORFER GMBH
Beskrivelse: Succinsyre
UOM: 1 * 0,25 g
Produsent: Molekula
Beskrivelse: Succinsyre
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom