  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "adipinsyre"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"11"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Adipinsyre for syntese
HMS
Artikkenummer: (20115.365)
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Adipinsyre TECHNICAL
UOM:  1 * 5 kg
HMS
Produsent:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   Adipinsyre
HMS
Produsent:  Acros Organics
Beskrivelse:   Adipinsyre
HMS
Artikkenummer: (SPCMAD130-45KGBL)
Produsent:  Spectrum Chemical
Beskrivelse:   Adipinsyre
UOM:  1 * 45 kg
Artikkenummer: (ICNA0215010190)
Produsent:  MP Biomedicals
Beskrivelse:   Soluble in methanol, ethanol, acetone; slightly soluble in cyclohexane; practically insoluble in benzene, petroleum ether.
UOM:  1 * 500 g
Produsent:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Beskrivelse:   Adipinsyre EMPROVE® exp Ph. Eur., NF, FCC, extra pure suitable for use as excipient E355
UOM:  1 * 25 kg
HMS
Artikkenummer: (EHERC10045900)
Produsent:  EHRENSTORFER GMBH
Beskrivelse:   Adipinsyre
UOM:  1 * 0,25 g
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 11
  1  2  Neste