Du søkte etter: Perchloric acid
37  treff i ditt søk
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Perchloric acid ≥70%, Suprapur® for sporanalyse, Supelco®
HMS
Artikkenummer: (50439-1L)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Perchloric acid 0.01 mol/l (0.01 N) vandig løsning, Supelco®
UOM: 1 * 1 L
Produsent: Merck
Beskrivelse: Perchloric acid ≥70%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis (maks. 0,0000005% Hg), Supelco®
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Perchloric acid ≥70-72%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
HMS Tilbud
Produsent: Merck
Beskrivelse: Perchloric acid 60%, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
HMS
Artikkenummer: (87886.180)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) vandig løsning Reag. Ph. Eur. 1062901
UOM: 1 * 100 mL
HMS Sertifikater
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Perchloric acid 69,0-72,0 %, AnalaR NORMAPUR® ACS analytisk reagens
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Perchloric acid 60%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Artikkenummer: (30111.291)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Perchloric acid 1 mol/l (1 N) vandig løsning, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
UOM: 1 * 1 L
HMS Sertifikater
Artikkenummer: (9653-00)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Perchloric acid 69 - 72%, BAKER INSTRA-ANALYZED® for spormetallanalyse, J.T.Baker®
UOM: 1 * 500 mL
HMS Sertifikater
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Perchloric acid 65 - 71%, NORMATOM®, Ultrapure for spormetallanalyse
Artikkenummer: (20587.296)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Perchloric acid ≥70%, GPR RECTAPUR®
UOM: 1 * 1 L
HMS Sertifikater
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Perchloric acid 65%, NORMATOM® for spormetallanalyse
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Ready to use test solutions (TS).
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Perchloric acid 70%, BAKER INSTRA-ANALYZED® Plus for spormetallanalyse, J.T. Baker®
HMS
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Lot analysis on label.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom