Saltsyre 0.01 M, Titripur®, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.60238.4000EA
1250
NOK
1.60238.4000
1.60238.1000
Saltsyre 0.01 M, Titripur®, Supelco®
Saltsyre
Formel:
HCl MW: 36,46 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00011324 CAS-nummer: 7647-01-0 |
Spesifikasjon Testresultater
Storage | Store at +15 °C to +25 °C |
Molarity | 0,01 M |