Benzetoniumklorid 0.03 N, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Hyamine
89577.320EA 1175 NOK
89577.320
Benzetoniumklorid 0.03 N, AVS TITRINORM volumetrisk løsning
Benzetoniumklorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448,09 g/mol
MDL nummer: MFCD00011742
CAS-nummer: 121-54-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Titer 0.03000 ±0.5%