  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (20)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "mortere-med-pistillere"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/69/18989569.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Mortar with pestle, VWR®, Agat, 50 ml, Diam: 100 mm, Diam indre: 80 mm
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Mortar with pestle, Agat, 25 ml, Diam: 60 mm, Diam indre: 50 mm, Dybde: 20 mm
Produsent:  Brand
Beskrivelse:   Mortar with pestle, Malanin-formaldehyd, Høyde: 80 mm, Diam: 125 mm
Artikkenummer: (39792.KT)
Produsent:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   Agate. High quality with flawless grinding surface.
UOM:  1 * 1 Items
HMS
Artikkenummer: (39791.KT)
Produsent:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   Agate. High quality with flawless grinding surface.
UOM:  1 * 1 Items
HMS
Produsent:  USBECK Laborgeräte
Beskrivelse:   Mortar with pestle, Støpejern, 165 ml, Høyde: 60 mm, Diam: 100 mm, Diam indre: 90 mm, Dybde: 47 mm
Produsent:  NUNC
Beskrivelse:   Mortere med støtere, Sterilt sett, Nunc™, HDPE
UOM:  1 * 50 Items
Produsent:  Retsch GmbH
Beskrivelse:   Agate. High quality with flawless grinding surface.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 13
  1  2  Neste