Flaske, brunt, vid hals, med GLS 80® skrulokk, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
DURAN®
215-2070EA 14250 NOK
215-2070 SCOT218609404 215-2852 215-2960 215-2069 215-2067 215-2068 215-2065 215-2066
Flaske, brunt, vid hals, med GLS 80® skrulokk, DURAN®
Flasker Glassflasker
DURAN®, Borosilikatglass, 3,3, brunt med blå PP-skrulokk.
  • Very good chemical resistance, high temperature resistance
  • Extra wide opening allows easy cleaning
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
  • Amber glass meets USP 671 and Eur. Ph. 3.2.1. for protection against UV light
Brun for å beskytte lyssensitive materialer. UV-beskyttelse opptil en lysbølgelengde på ca. 500 nm. Bare den ytre overflaten på flaskene er fargetonet. Det gjør at DURAN®-egenskapene på innsiden holder seg uendret. Rund, med gradering og spesialutviklede GLS 80®-gjenger. Flasken åpnes og lukkes enkelt med hurtiglukkingsmekanisme. Den 80 mm vide åpningen gjør at flaskene praktisk og sikkert kan fylles med pulver, masser, granulater og væsker, og også tømmes. Den store åpningen gir sikker og enkel plass til filtre med stort volum.