FreeZone® Triad™-frysetørkesystem
Leverandør: Labconco
FreeZone® Triad™
535-0412EA 0 NOK
535-0413 LBCP7400040 LBCP794001040 535-0412 535-0411 535-0210
FreeZone® Triad™-frysetørkesystem
Frysetørkere
The FreeZone® Triad™ freeze drying system is an all inclusive bench top lyophiliser for 4 samples on the left side and stoppering tray dryer processing shelf. The processing shelf holds up to 441×3 ml serum bottles and the four valves hold samples in flasks, serum bottles or ampoules. Samples for both types of freeze drying can be run at once. The chamber pre-freezes samples to save money and time, eliminating the need for a separate freezer and product transfer.
  • Mikroprosessorkontrollert temperaturprogrammering fra –55 °C til +50 °C under ramping og holding og –75 °C under forhåndsfrysing
  • Alarmindikator for temperatur og vakuum
  • ¹/₃ hp kjølesystem kjøler til –85 °C for å prosessere prøver med lave eutektiske verdier
  • En avrimer med varm gass følger også med, med bryter og automatisk avstenging når kjøleren når 65 °C eller etter tre timer
  • Kondensatpanne i rustfritt stål med avløpsslange
Triad™ leveres med en pneumatisk stoppermekanisme som blåser opp membranen og senker brettet for korking over hyllen. Det kreves ikke komprimert gass.
Bestillingsinformasjon: Modellen krever (medfølger ikke): en vakuumpumpe med fortrenging av minst 144 liter per minutt, 0,002 mbar optimalt trykk, omvendt IEC-kontakt og deler for ³/₄" ID-vakuumslange og glassartikler til frysetørking dersom det ikke frysetørkes i store partier. Kontakt Avantor-salgsteamet for ytterligere informasjon.