Gallium ≥99.99% (metals basis), ingot
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Sertifikat
Om dette produktet
CAS-nummer:7440-55-3
:
Formel:Ga
MDL-nummer:MFCD00134045
:69.72 g/mol
Merck-indeksen:12,04364
Kokende Pt:2403 °C (1013 hPa)
Molten Pt:29 °C
Tetthet:5.904 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur:Refrigerator
EINECS:231-163-8
U.N:2803
ADR:8,III
:GHS05
Relatert informasjon
Produktinformasjon
- Catalog #Supplier #Pack typePkTilgjengelighetPris