Silikon ≥99.9% (metals basis), crystalline powder -100 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
00311.36EA 5725 NOK
00311.36 00311.22
Silikon ≥99.9% (metals basis), crystalline powder -100 mesh
Silikon
Formel: Si
MW: 28,09 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00085311
CAS-nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
FN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 12,08635