Silikon ≥99.9999% (metals basis), slug, Length: 9.5 mm (0.375 in), Ø 9.5 mm (0.375 in)
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
43926.14EA 4150 NOK
43926.14 43926.22
Silikon ≥99.9999% (metals basis), slug, Length: 9.5 mm (0.375 in), Ø 9.5 mm (0.375 in)
Silikon
Formel: Si
MW: 28,09 g/mol
Kokepunkt: 2355 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1410 °C
Tetthet: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00085311
CAS-nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Indeks: 12,08635