Silikon ≥99.9% (metals basis), pulver APS 1-5 µm
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
44185.30EA 12225 NOK
44185.30 44185.09 44185.18
Silikon ≥99.9% (metals basis), pulver APS 1-5 µm
Silikon
Formel: Si
MW: 28,09 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00085311
CAS-nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
FN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 12,08635