Svovel ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
|
Warning
|
28260.234EA
705
NOK
28260.234
Svovel ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Svovel
Formel:
S MW: 32,07 g/mol Kokepunkt: 445 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 113…119 °C Tetthet: 2,36 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 168 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00085316 CAS-nummer: 7704-34-9 EINECS: 231-722-6 FN: 1350 ADR: 4.1,III Merck Indeks: 12,09142 |
Spesifikasjon Testresultater
Assay | Min. 99.5 % |
Acidity or alkalinity | Max. 0.002 meq/g |
Ignition residue | Max. 0.04 % |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
S (Sulphide) | Max. 2 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
As (Arsenic) | Max. 5 ppm |