Molekylsil A5, (0,5 nm, 5 Å) 8 --> 12 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
ACRO197295000EA 1425 NOK
ACRO197295000 ACRO197290050
Molekylsil A5, (0,5 nm, 5 Å) 8 --> 12 mesh
Molekylsil A5, (0,5 nm, 5 Å)
MDL nummer: MFCD00131613
CAS-nummer: 69912-79-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to light brown Beads
Particle size 8 to 12 mesh
Bulk density 690 to 790 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C, 2h)
Water adsorption ≥21 % (50%rH, 20°C, 24h)