Molekylsil A5, (0,5 nm, 5 Å), kuler, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Leverandør: Thermo Scientific
33551.A1EA 1700 NOK
33551.A1 33551.A7
Molekylsil A5, (0,5 nm, 5 Å), kuler, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Molekylsil A5, (0,5 nm, 5 Å)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00131613
CAS-nummer: 69912-79-4