Molekylsil A5, (0,5 nm, 5 Å), kuler, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Leverandør: Thermo Scientific
87955.30EA 600 NOK
87955.30 87955.A1 87955.A7
Molekylsil A5, (0,5 nm, 5 Å), kuler, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Molekylsil A5, (0,5 nm, 5 Å)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00131613
CAS-nummer: 69912-79-4