D(+)-Glukose monohydrat, pulver, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
24374.366EA
1425
NOK
24374.366
24374.460
D(+)-Glukose monohydrat, pulver, TECHNICAL
D(+)-Glukose monohydrat
Formel:
C₆H₁₂O₆·H₂O MW: 198,17 g/mol Smeltepunkt: 83 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00149450 CAS-nummer: 14431-43-7 EINECS: 200-075-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Water | 7.0 - 9.5 % |